Learn More
Polvo de circonio níquel, malla - 325, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zirconium Nickel powder |
| Color | Gris |
| Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Zr:Ni; 70:30 wt% |
| Cantidad | 25 g |
| Tamaño de malla | −325 Mesh |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Formulario | Polvo |
| Número MDL | MFCD00192582 |
| Número UN | UN3089 |