Learn More
Óxido de circonio(IV), 18 % en H2O, dispersión coloidal, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4782251
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 11359257
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040123.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Estabilizado con 1,3 % de itrio
Zirconium(IV) oxide is mainly employed in ceramic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-23-4
Fórmula molecular O2Zr
Peso molecular (g/mol) 123.22
Número MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clave InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
Nombre IUPAC dioxocirconio
SMILES O=[Zr]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) Oxide
Nombre de nota Colloidal Dispersion
Forma física Líquido, partículas de 0,1 μm
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Insoluble in water.