Learn More
Yoduro de circonio(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4904582
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303347 5 g 5 g
11393337 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11303347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 017400.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Sensible a la luz, el aire y la humedad
Used in the van Arkel-de Boer refining process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13986-26-0
Fórmula molecular I4Zr
Número MDL MFCD00049641
Sinónimo zirconium iodide, unii-h6nzc1810v, zirconium iv ; iodide, acmc-1bzrf, zirconium 4+ tetraiodide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) iodide
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 598.84