Learn More
Lámina de circonio, 0,025 mm de grosor, recocido, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050452
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 50 cm
10 x 200 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
11368817 10 x 50 cm cada uno
11358817 10 x 200 cm cada uno
2 options
Código de producto. 11368817
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038369.VR
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-67-7 | Zr | 91.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-67-7
Fórmula molecular Zr
Peso molecular (g/mol) 91.22
Número MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clave InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nombre IUPAC circonio
SMILES [Zr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium foil
Nombre de nota 0.025mm (0.001 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Cantidad 10 x 50 cm
Olor Odorless
Peso ≈8.3g/10x50cm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.8%