Learn More
Thermo Scientific™ Crisol de circonio
Código de producto. 15493605
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
39mm
42mm
42 mm
47mm
Altura (métrico):
33mm
35mm
36mm
44mm
44 mm
Descripción:
Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 44 mm
Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 48 mm
Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 50 mm
Con anillo deslizante; DE del anillo/ borde: 54 mm
Con reborde; diámetro exterior del anillo/borde: 44 mm
Con reborde; diámetro exterior del anillo/borde: 54 mm
Diámetro exterior del anillo SlideOn: 48 mm
Diámetro exterior del borde con reborde: 48 mm
Packungsgröße:
cada uno
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15493605
Marke: Thermo Scientific™ 035986.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Descripción Con anillo deslizante; DE del anillo/ borde: 54 mm
Material Circonio
Diámetro exterior (métrico) 47mm
Altura (métrico) 35mm
Product Type Crisol de circonio
Diámetro de base (métrico) 36mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt