Código de producto. 15473595
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
39mm
42mm
42 mm
47mm
Altura (métrico):
33mm
35mm
36mm
44mm
44 mm
Descripción:
Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 44 mm
Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 48 mm
Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 50 mm
Con anillo deslizante; DE del anillo/ borde: 54 mm
Con reborde; diámetro exterior del anillo/borde: 44 mm
Con reborde; diámetro exterior del anillo/borde: 54 mm
Diámetro exterior del anillo SlideOn: 48 mm
Diámetro exterior del borde con reborde: 48 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Diámetro exterior (métrico)
Altura (métrico)
Descripción
unitSize
15473595
39mm
33mm
Con reborde; diámetro exterior del anillo/borde: 44 mm
cada uno
15443585
47mm
35mm
Con reborde; diámetro exterior del anillo/borde: 54 mm
cada uno
15453585
39mm
33mm
Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 44 mm
cada uno
15413595
42 mm
44 mm
Diámetro exterior del anillo SlideOn: 48 mm
cada uno
15433605
47mm
36mm
Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 50 mm
cada uno
15493605
47mm
35mm
Con anillo deslizante; DE del anillo/ borde: 54 mm
cada uno
15453615
42 mm
44 mm
Diámetro exterior del borde con reborde: 48 mm
cada uno
15413625
42mm
44mm
Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 48 mm
cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
15473595
Proveedor
Thermo Scientific™
N.º de proveedor
035945.KT
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Descripción
Con reborde; diámetro exterior del anillo/borde: 44 mm
Material
Circonio
Diámetro exterior (métrico)
39mm
Altura (métrico)
33mm
Product Type
Crisol de circonio
Diámetro de base (métrico)
29mm
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .