Learn More
Thermo Scientific™ Crisol de circonio
Código de producto. 15453585
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
39mm
42mm
42 mm
47mm
Altura (métrico):
33mm
35mm
36mm
44mm
44 mm
Descripción:
Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 44 mm
Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 48 mm
Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 50 mm
Con anillo deslizante; DE del anillo/ borde: 54 mm
Con reborde; diámetro exterior del anillo/borde: 44 mm
Con reborde; diámetro exterior del anillo/borde: 54 mm
Diámetro exterior del anillo SlideOn: 48 mm
Diámetro exterior del borde con reborde: 48 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) Descripción unitSize
15453585 39mm 33mm Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 44 mm cada uno
15443585 47mm 35mm Con reborde; diámetro exterior del anillo/borde: 54 mm cada uno
15413595 42 mm 44 mm Diámetro exterior del anillo SlideOn: 48 mm cada uno
15473595 39mm 33mm Con reborde; diámetro exterior del anillo/borde: 44 mm cada uno
15433605 47mm 36mm Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 50 mm cada uno
15493605 47mm 35mm Con anillo deslizante; DE del anillo/ borde: 54 mm cada uno
15453615 42 mm 44 mm Diámetro exterior del borde con reborde: 48 mm cada uno
15413625 42mm 44mm Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 48 mm cada uno
8 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15453585
Marca: Thermo Scientific™ 035903.KT
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 44 mm
Material Circonio
Diámetro exterior (métrico) 39mm
Altura (métrico) 33mm
Product Type Crisol de circonio
Diámetro de base (métrico) 29mm