Learn More
Thermo Scientific™ Crisol de circonio
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
39mm
42mm
42 mm
47mm
Altura (métrico):
33mm
35mm
36mm
44mm
44 mm
Descripción:
Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 44 mm
Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 48 mm
Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 50 mm
Con anillo deslizante; DE del anillo/ borde: 54 mm
Con reborde; diámetro exterior del anillo/borde: 44 mm
Con reborde; diámetro exterior del anillo/borde: 54 mm
Diámetro exterior del anillo SlideOn: 48 mm
Diámetro exterior del borde con reborde: 48 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 50 mm |
| Material | Circonio |
| Diámetro exterior (métrico) | 47mm |
| Altura (métrico) | 36mm |
| Product Type | Crisol de circonio |
| Diámetro de base (métrico) | 38mm |