Learn More
Carbonato de circonio, hidrato básico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058774
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11349338
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043245.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Zirconium Carbonate is used in the manufacturing of paint drier auxiliaries, pigments, water proof.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57219-64-4
Fórmula molecular CH2O7Zr2
Peso molecular (g/mol) 308.47
Número MDL MFCD00172265
Clave InChI ACWOHNQUPJAZIT-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo hydrogen carbonate; zirconium 4+, zirconium 4+ ion tetrabicarbonate, zirconium iv carbonatebasic
PubChem CID 22645944
Nombre IUPAC carbonato de hidrógeno;circonio(4+)
SMILES O[Zr](=O)OC(=O)O[Zr](O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium carbonate
Nombre de nota Basic hydrate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in hot concentrated acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.45 (Anhydrous)
Densidad 2.2 g/mL