Learn More
ZIP10 Polyclonal Antibody
Código de producto. 15725591 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15725591 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15725591 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor PA557696
ZIP10 Polyclonal Antibody
ZIP10 Polyclonal Antibody for ICC/IF, IHC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZIP10
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica SLC39A10
N.º de referencia del gen Q9ULF5
Alias de gen 2900042E17Rik; 5430433I10; Kiaa1265; LZT-Hs2; mKIAA1265; Slc39a10; solute carrier family 39 (metal ion transporter), member 10; solute carrier family 39 (zinc transporter), member 10; solute carrier family 39 member 10; Zinc transporter ZIP10; ZIP10; ZIP-10; Zrt- and Irt-like protein 10
Símbolos de los genes SLC39A10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human ZIP10. Recombinant protein control fragment (Product #RP-102722).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57181
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG