Learn More
Cole Parmer Zip-Lip Bags - Zip-lip low-density polyethylenebag, 8 inch x 10 inch
Marca:  Cole Parmer 60101-70
186.73 EUR hasta el 2026-03-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27994" para aplicar la oferta.
Zip-Lip Bags - Zip-lip low-density polyethylenebag, 8 inch x 10 inch
Código de producto. 12722937
  • 207.00€ / cada uno
Ahorre mucho en material de laboratorio
Usar código promocional 27994
Ver todas las promociones
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-04-2026