Learn More
Invitrogen™ Zip Alexa Fluor™ Rapid Antibody Labeling Kits
Descripción
Los kit de etiquetado de anticuerpos Invitrogen Zip Alexa Fluor Rapid le permiten etiquetar de forma rápida y eficaz su valioso anticuerpo con colorantes Alexa Fluor para crear un conjugado de anticuerpos listo para su uso en 15 minutos con el 100 % de recuperación. Cada kit contiene todo lo necesario para tres reacciones de etiquetado independientes de 100 μg de anticuerpo. Basta con añadir 1 ml de agua al componente A, que contiene tampón Zip, añadir 100 μg de anticuerpo e incubar durante 15 minutos y el anticuerpo estará listo para su uso. Los conjugados son perfectos para múltiples aplicaciones, lo que incluye citometría de flujo, microscopía fluorescente, inmunohistoquímica (IHQ), detección primaria, ELISA, inmunocitoquímica (ICQ) y FISH indirecto.
Características importantes de los kits de etiquetado de anticuerpos Zip Alexa Fluor Rapid:
· Velocidad: conjugados de anticuerpos listos para su uso en 15 minutos
· Eficacia: 100 % de recuperación de anticuerpos
· Versatilidad: los kits son útiles para una amplia gama de aplicaciones
· Facilidad de uso: no se necesita tener experiencia en química conjugación
· Flexibilidad: elija entre Alexa 488, 555 y 647
Cada kit contiene todo lo necesario para realizar tres reacciones de etiquetado independientes de 100 µg de anticuerpo. Los conjugados son perfectos para múltiples aplicaciones, lo que incluye citometría de flujo, microscopía fluorescente, inmunohistoquímica (IHQ), detección primaria, ELISA, inmunocitoquímica (ICQ) y FISH indirecto.
Ventajas de usar kits de etiquetado de anticuerpos Zip Alexa Fluor Rapid:
Especificidad y versatilidad
Un anticuerpo primario etiquetado directamente con un fluoróforo suele producir una menor fluorescencia de fondo y una unión menos inespecífica. En el mismo experimento se pueden utilizar varios anticuerpos primarios del mismo isotipo o derivados de la misma especie si están etiquetados directamente con fluoróforos compatibles.
Solidez
En comparación con los colorantes tradicionales, los colorantes Alexa Fluor son más brillantes, más fotoestables y más resistentes al pH entre pH 4 y 10. Cuando se utilizan colorantes Alexa Fluor, normalmente se pueden lograr grados más altos de etiquetado sin el apagado intramolecular.
La personalización es posible
¿No encuentra lo que busca en nuestra lista de existencias? Podemos prepararle un conjugado de anticuerpos personalizado. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido del kit | Contiene etiqueta fluorescente reactiva, 3 viales; y bicarbonato de sodio, 3 viales. |
| Tipo de producto | Labeling Kit |
| Cantidad | 3 reacciones |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar desecado y protegido de la luz en el congelador (-5 °C a +30 °C). |
| Excitación/emisión | 650/665 |
| Escala de etiquetado | 100 μg |
| Línea de productos | Alexa Fluor |
| Reactividad química | Amina |
| Etiqueta o tinte | Alexa Fluor 647 |
| Color | Rojo lejano |
| Mostrar más |