Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Zion
Código de producto. 15988291
Change view
Click to view available options
Tamaño:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15988291 45 1 par
15908291 37 1 par
15918291 38 1 par
15928291 39 1 par
15938291 40 1 par
15948291 41 1 par
15958291 42 1 par
15968291 43 1 par
15978291 44 1 par
15998291 46 1 par
15908301 47 1 par
15918301 48 1 par
15928301 49 1 par
13 options
Código de producto. 15988291
Marca: Emma Safety Footwear MM30084845
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Resistente a productos químicos con banda reflectante de alta visibilidad 3M™. La suela impenetrable protege los pies de objetos afilados y metálicos, mientras que la puntera de acero y la puntera de poliuretano reforzada ofrecen protección contra la caída de objetos. Los componentes de microfibra resisten al cemento y se mantienen flexibles.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • Estructura de microfibra 
  • Suela resistente al calor GripForce™ Duo 
  • 3M™ Bandas reflectantes
  • El tratamiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver proporciona unos pies más secos y frescos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011
Color Negro
Diseñar Zion
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Material Microfibra
Tamaño 45