Learn More
Alambre de cinc, 2 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325467
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 m
25 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
25 metros
5 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11325467 1 m 1 metro
12796848 5 m 5 metros
11335467 25 m 25 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11325467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042706.G1
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: aprox. 22,4 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-66-6
Fórmula molecular Zn
Peso molecular (g/mol) 65.38
Número MDL MFCD00011291
Clave InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nombre IUPAC cinc
SMILES [Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc
Densidad 7.14g/cm3
Cantidad 1 m
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95%, metal basis
Formulario Alambre, ≈22,4g/m