Learn More
Alambre de cinc, 99,994% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Product Code. 11326408
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 m
2 m
50 m
Unit Size:
10 metros
2 metros
50 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11326408 2 m 2 metros
11346408 10 m 10 metros
11336408 50 m 50 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11326408 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 012055.G2
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Forma: aprox. 0,35 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-66-6
Fórmula molecular Zn
Peso molecular (g/mol) 65.38
Número MDL MFCD00011291
Clave InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nombre IUPAC cinc
SMILES [Zn]
Specifications
Nombre del producto químico o material Zinc
Color Gris
Aspecto Gray wire
Densidad 7.14g/cm3
Cantidad 2 m
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.994% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈0,35g/m