Learn More
Trifluorometanulfonato de cinc, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046707
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11372817 5 g 5 g
11382817 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11372817
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15969.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54010-75-2 | C2F6O6S2Zn | 363.51 g/mol
Zinc trifluoromethanesulfonate acts as a catalyst for the preparation of dithioketals. It is used as a Lewis acid catalyst in silylation reactions. It is also used as a catalyst for greener amine synthesis by reductive amination with hydrogen gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluorometanulfonato de cinc actúa como catalizador para la preparación de ditioketales. Se utiliza como catalizador de ácido Lewis en las reacciones de sililación. También se utiliza como catalizador para una síntesis de aminas más ecológica mediante la aminación reductiva con gas de hidrógeno.
Solubilidad
Soluble en agua y acetonitrilo. Ligeramente soluble en metanol. Insoluble en diclorometano.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54010-75-2
Fórmula molecular C2F6O6S2Zn
Peso molecular (g/mol) 363.51
Número MDL MFCD00013229
Clave InChI CITILBVTAYEWKR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc trifluoromethanesulfonate, zinc ii trifluoromethanesulfonate, zinc trifluoromethanesulphonate, zinc triflate, zinc ii triflate, zn otf 2, methanesulfonic acid, trifluoro-, zinc salt, zinc 2+ ion ditriflate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, zinc salt 2:1, zinc ii trifluoromethanesulphonate
PubChem CID 104671
SMILES [Zn++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión >300°C
Fórmula lineal (CF3SO3)2Zn
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 4028195
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water and acetonitrile. Slightly soluble in methanol. Insoluble in dichloromethane.
Nombre IUPAC Ditrifluorometansulfonato de zinc(2+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.51
Porcentaje de pureza 98%