Learn More
WTW™ Kits de pruebas de zinc
Descripción
- Kit de pruebas de celdas de cinc (Zn) CombiCheck
- Para su uso con fotómetros PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex
- Para aguas residuales, sobre todo de industrias de procesamiento de metales y galvanoplastia, agua de filtración, lodos de aguas residuales, suelos
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | PAR |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aguas residuales, sobre todo de industrias de procesamiento de metales y galvanoplastia, agua de filtración, lodos de aguas residuales, suelos |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetros PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex |
| Incluye | Certificados |
| Nº de pruebas | 25 |
| Suficiente para | 25 pruebas |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Kit de pruebas de celdas de cinc (Zn) CombiCheck |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Zinc Cell Test Method: photometric 0.20 - 5.00 mg/l Zn Spectroquant
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Potassium cyanide