Learn More
WTW™ Kits de pruebas de zinc
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Púrpura de ftaleína |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aguas residuales, sobre todo de industrias de procesamiento de metales y galvanoplastia, agua de filtración, lodos de aguas residuales, suelos |
| Para utilizar con (equipo) | Para fotómetros PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral |
| Incluye | Certificados |
| Nº de pruebas | 25 |
| temp | De 0,05 a 2,5 mg/l |
| Suficiente para | 25 pruebas |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Kit de pruebas de reactivo de cinc |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- test cinc método
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide