Learn More
Sulfato de zinc 0,1 M según la Farmacopea Europea (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11478879 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
11478879 1 L 1 LT
1 options
Código de producto. 11478879
Marca: Reagecon 3008600
Producto completamente factorizado, de alta pureza y estable desarrollado y probado para titulaciones.
  • Norma de referencia de la Farmacopea europea (EP), material de referencia de la Farmacopea europea (EP)
  • Preciso, estable, reproducible y completamente factorizado.
  • Las titulaciones realizadas con este producto muestran una estequiometría definida, son cuantitativas, establecen un equilibrio que es definitivo y rápido y proporcionan resultados inequívocos.
  • La estabilidad está probada (abierta o sin abrir) para la vida útil de este producto.
  • Certificado con una especificación del ± 0,2%.
  • El producto es un reactivo de concentración conocida, que se dispensa desde una bureta u otro aparato de dispensación a una muestra (analito), hasta que se considera que la reacción entre los dos líquidos está completa.
  • Se puede utilizar para valoraciones manuales, o valoraciones automáticas, para determinar los puntos finales por detección como se detalla en varias monografías de la EP.
  • Trazable al NIST.
Especificaciones
Descripción Accuracy ± 0.2%
Envase Frasco de HDPE GL45
Forma física Líquido
Concentración 0.1 M
Técnica Monografías de valoración y de la EP, EP Monographs
Cantidad 1 L
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: zinc sulphate