Learn More
Sulfato de cinc, solución acuosa de 100 mM, Thermo Scientific™
Código de producto. 15443639
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443639 50 mL 50 ml
15453639 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443639 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60963.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7733-02-0
Fórmula molecular O4SZn
Peso molecular (g/mol) 161.44
Número MDL MFCD00011302
Clave InChI NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc sulfate, zinc sulphate, zincate, white vitriol, zinc sulfate 1:1, complexonat, bonazen, medizinc, optised, optraex
PubChem CID 24424
ChEBI CHEBI:35176
Nombre IUPAC cinc; sulfato
SMILES [Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc sulfate
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 50 mL
Fórmula lineal ZnSO4
Número UN UN3082
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.43
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100mM aq. soln.