Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc stearate |
| Punto de fusión | 118.0°C to 128.0°C |
| Color | Blanco |
| Temperatura de inflamación | >100°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Bidón de fibra |
| Fórmula molecular | C36H70O4Zn |
| Fórmula lineal | [CH3(CH2)16CO2]2Zn |
| Cantidad | 5 kg |
| Índice Merck | 15, 10358 |
| Mostrar más |