Learn More
Patrón de zinc para ICP/MS, grado de Claritas PPT, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16301186 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
125 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ml
30 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
16301186 30 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 30 ml
15628285 125 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 125 ml
11496008 125 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 125 ml
3 options
Código de producto. 16301186
Marca: SPEX Certiprep CLZN22M
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalitoConcentración
Zn1000 μg/ml
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
CAS 7440-66-6 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular Zn
Peso molecular (g/mol) 65.38
Número MDL MFCD00011291
Clave InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nombre IUPAC cinc
SMILES [Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
% mín. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Técnica ICP-MS
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Standard Solution
Tipo ICP/ICP-MS Standard
Solvent or Matrix 2% HNO3
Cantidad 30 mL
Grado Trazas ICP/ICP-MS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000 µg/mL Zinc
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid
Product intended for laboratory use only