Learn More
Solución estándar de cinc, reactivo BAKER INSTRA-ANALYZED para AAS, J.T. Baker™
Product Code. 10219390 Shop All J.T.Baker Products
Change view
Click to view available options
:
100 mL
Product Code.
10219390 100 mL
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10219390 Supplier JT Baker Supplier No. 6827.0100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
La solución estándar de cinc para AAS se prepara a partir de metales y sales del 99,999 % de pureza espectral.
Specifications
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 μg/mL
Envase Frasco de plástico
compliance-icons
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.