Learn More
Solución metálica estándar de cinc 10 000 ppm, para ICP, solución HNO3 1 M, Fisher Chemical
Código de producto. 10264340 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10264340 100 mL Frasco de plástico de HDPE 100 ML
1 options
Código de producto. 10264340
Marca: Fisher Chemical J/8340/05
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
100 ml, frasco de plástico de HDPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora
Cantidad 100 mL
Envase Frasco de plástico de HDPE
Formulario Líquido
Número MDL 11291