Learn More
Solución de zinc para ICP 1 g/l, matriz HCl, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco |
| Nombres de analitos o componentes | Zn |
| Concentración | 1±0.002 g/L |
| Tipo | Normas de espectrometría de masas |
| Elemento | Zn |
| Solvent or Matrix | Hydrogen Chloride |
| Cantidad | 100 mL |