missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de zinc para ICP 10 g/l, matriz HCl, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Código de producto. p-7084030 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12977163 100 mL Frasco 100 ml
12987163 250 mL Frasco 250 ml
12997163 500 mL Frasco 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12977163 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 269 100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.

Especificaciones

Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes Zn
Concentración 10±0.02 g/L
Tipo Normas de espectrometría de masas
Elemento Zn
Solvent or Matrix Hydrogen Chloride
Cantidad 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for ICP. Zinc (Zn) 10000mg/l in HCl 5%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.