Learn More
Selenuro de cinc, grado óptico, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080450
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359239 5 g 5 g
11369239 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359239 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088298.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para deposición al vacío
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1315-09-9
Fórmula molecular SeZn
Peso molecular (g/mol) 144.35
Número MDL MFCD00011296
Clave InChI GTLQJUQHDTWYJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc selenide znse, znse, zinc selenide, spectro, zinc selenide, powder, 10 mum trace metals basis, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 1mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 25mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 2mm 0.08in thick, zinc selenide optical window, 25.4mm 1.0in dia x 1mm 0.04in thick
Nombre IUPAC zinc(2+) selandiide
SMILES [Zn++].[Se--]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc selenide
Punto de fusión >1100°C
Forma física Piezas de 3-6 mm
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3283
Índice Merck 14,10156
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.33
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Sistema óptico
Olor Odorless
Sensibilidad Air Sensitive
Densidad 5.42 g/mL at 15°C