Learn More
BRAND™ Abrazaderas de resorte revestidas de cinc y polietileno
Código de producto. p-8010393 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Tamaño (métrico) del asa:
6,5 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
29 mm
42 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10109440
Marca: BRAND™ 76025
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El revestimiento de polietileno evita los arañazos y ayuda a proporcionar una buena resistencia química. Para el montaje en la pared de componentes de aparatos cilíndricos como tuberías o tubos.
  • Fabricado con acero de resorte
  • El revestimiento de cinc y polietileno evita los arañazos
  • Para su uso con tubos y tuberías de montaje y otros componentes de forma cilíndrica en paredes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Resorte de acero
Incluye Revestimiento de cinc y polietileno
Diámetro (métrico) 19 mm
Tamaño (métrico) del asa 19 mm
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.