Learn More
BRAND™ Abrazaderas de resorte revestidas de cinc y polietileno
Código de producto. 10537452 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico) del asa:
6,5 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
29 mm
42 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño (métrico) del asa unitSize
10537452 6,5 mm cada uno
10109440 19 mm cada uno
10291571 42 mm cada uno
10547452 13 mm cada uno
10099920 29 mm cada uno
10579382 16 mm cada uno
10233491 25 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10537452 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 76005
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El revestimiento de polietileno evita los arañazos y ayuda a proporcionar una buena resistencia química. Para el montaje en la pared de componentes de aparatos cilíndricos como tuberías o tubos.
  • Fabricado con acero de resorte
  • El revestimiento de cinc y polietileno evita los arañazos
  • Para su uso con tubos y tuberías de montaje y otros componentes de forma cilíndrica en paredes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Spring Steel
Incluye Revestimiento de cinc y polietileno
Descripción Bore 2.5 mm
Tamaño (métrico) del asa 6,5 mm