Learn More
Perclorato de cinc hexahidrato, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048834
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317367 100 g 100 g
11307367 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011614.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10025-64-6 | Cl2H12O14Zn | 372.362 g/mol
Zinc perchlorate hexahydrate, efficiently catalyses the esterification between nearly equimolar amounts of carboxylic acids and alcoholsZinc perchlorate hexahydrate [Zn (ClO4) 2· 6H2O] was found to be a highly efficient catalyst for acylation of electron deficient phenols, sterically hindered alcohols and electron deficient and sterically hindered amines. Zinc (II) perchlorate hexahydrate has been found to be a new and efficient catalyst for conjugate addition of thiols to α, β-unsaturated ketones under solvent-free conditions at room temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-64-6
Fórmula molecular Cl2H12O14Zn
Peso molecular (g/mol) 372.362
Número MDL MFCD00150370
Clave InChI PADPILQDYPIHQQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc perchlorate hexahydrate, perchloric acid, zinc salt, hexahydrate, 2clo4.zn.6h2o, zinc diperchlorate hexahydrate, zinc perchlorate 6h2o, zincperchloratehexahydrate, zinc 2+ hexahydrate diperchlorate, zinc perchlorate hexahydrate, reagent grade, zinc, ion zn2+ hexahydrate diperchlorate ion, zinc perchlorate hexahydrate trace metals basis 10g
PubChem CID 202253
Nombre IUPAC cinc;dinitrato;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Zn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc perchlorate hexahydrate
Punto de fusión 106°C
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Zn(ClO4)2·6H2O
Número UN UN1481
Índice Merck 14,10148
Información de solubilidad Soluble in water, alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.37 (264.28 Anhydrous)
Grado Reactivo
Olor Odorless
Índice de refracción 1.5
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.25 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc perchlorate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Zinc perchlorate hexahydrate