Learn More
Óxido de cinc, NanoArc™ Zn-2656, 50 % en H2O, dispersión coloidal con dispersante no iónico y modificador de reología
Código de producto. 15475075
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475075 100 g 100 g
15485075 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475075 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047222.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-13-2
Fórmula molecular OZn
Peso molecular (g/mol) 81.38
Número MDL MFCD00011300
Clave InChI XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
Nombre IUPAC oxocinc
SMILES O=[Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc oxide
Nombre de nota NanoArc™ ZN-2656, colloidal dispersion with nonionic dispersant and rheology modifier
Forma física Powder
Cantidad 100 g
Número UN UN3082
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% in H2O