Learn More
Óxido de cinc, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914141 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 GR
5 Kg
5 g
500 GR
Código de producto. 11914141
Marca: Thermo Scientific Acros 422740051
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-13-2
Fórmula molecular OZn
Peso molecular (g/mol) 81.38
Número MDL MFCD00011300
Clave InChI XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
Nombre IUPAC oxocinc
SMILES O=[Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc oxide
Punto de fusión 1975.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 kg
Fórmula lineal ZnO
Fieser 01,1294; 05,622
Índice Merck 15,10347
Información de solubilidad Solubility in water: 1.6 mg/l (29°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, soluble in diluted acetic or mineral acids, ammoni, ammonium carbonate, fixed alkali hydroxide solutio, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.38
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Tambor de plástico
Gravedad específica 5.6
Densidad 5.6000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Zinc oxide