Learn More
Óxido de cinc, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-221607 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
Código de producto. 10236300
Marca: Thermo Scientific Acros 194890010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-13-2
Fórmula molecular OZn
Peso molecular (g/mol) 81.38
Número MDL MFCD00011300
Clave InChI XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
Nombre IUPAC oxocinc
SMILES O=[Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc oxide
Punto de fusión 1975.0°C
Nombre de nota 99.5+%
Color Blanco o blanco amarillento
Forma física Polvo amorfo
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal ZnO
Índice Merck 15,10347
Información de solubilidad Solubility in water: 1.6 mg/l (29°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, soluble in diluted acetic or mineral acids, ammoni, ammonium carbonate, fixed alkali hydroxide solutio, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.38
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido 1% max. (1 g,500°C)
Gravedad específica 5.6
Densidad 5.6000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.