Learn More
Zinc Nitrate Hexahydrate, purum p.a., ≥99% (KT), Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals ProductosDescripción
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc nitrate hexahydrate |
| Punto de fusión | 38.9°C |
| Color | Incolora |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula lineal | Zn(NO3)2 · 6H2O |
| Número UN | UN1514 |
| Nombre IUPAC | zinc(2+) hexahydrate dinitrate |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.49g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99% (KT) |
| Olor | Weak |
| Mostrar más |