Learn More
Hexahidrato de nitrato de zinc, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
5 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc nitrate hexahydrate |
| Punto de fusión | 36.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Cristales adherentes |
| Cantidad | 250 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Fórmula lineal | Zn(NO3)2·6H2O |
| Índice Merck | 14,10144 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 1800g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol |
| Nombre IUPAC | cinc; dinitrato; hexahidrato |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Zinc nitrate hexahydrate
- Peligro
- Sólido comburente Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.