Learn More
Lámina de cinc, 99,994 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Código de producto. 11316378
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11316378 100 x 100 mm cada uno
11395889 50 x 50 mm cada uno
11305899 100 x 300 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11316378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011912.GH
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 4,5g/50 x 50 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-66-6
Fórmula molecular Zn
Peso molecular (g/mol) 65.38
Número MDL MFCD00011291
Clave InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nombre IUPAC cinc
SMILES [Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc
Color Gris
Aspecto Gray foil
Densidad 7.14g/cm3
Cantidad 100 x 100 mm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.994% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,25 mm de grosor