Learn More
Zinc Chloride, Reagent grade, ≥98%, Honeywell™
Código de producto. 15651820 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15651820 5 g Poly Bottle 5 g
15621820 100 g Poly Bottle 100 g
15641820 500 g Poly Bottle 500 g
15631820 1 kg Poly Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15651820 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 2080865G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, ≥98 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-85-7
Fórmula molecular Cl2Zn
Peso molecular (g/mol) 136.28
Número MDL MFCD00011295
Clave InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
Nombre IUPAC diclorocinc
SMILES Cl[Zn]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Chloride
Punto de fusión 293°C
Color Blanco
Forma física Solid
Cantidad 5 g
Fórmula lineal ZnCl2
Número UN UN2331
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.3g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo
Envase Poly Bottle
Presión de vapor 1mmHg (428°C)
Densidad 2.93g/cu.cm