Learn More
Cloruro de cinc, granulado, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T.Baker™
Código de producto. 15538284 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15538284 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15538284
Marca: Avantor J.T.Baker 432201
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Chloride
CAS 7646-85-7
Forma física Granular
Cantidad 500 g
Fórmula molecular Cl2Zn
Sinónimo zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
Clave InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
SMILES Cl[Zn]Cl
Nombre IUPAC diclorocinc
Peso molecular (g/mol) 136.28
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.3
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 2.91kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.