Learn More
Zinc Chloride, ≥97%, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15626960 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15626960 100 g Poly bottle 100 g
15646960 500 g Frasco de polietileno 500 g
15636960 1 kg Poly bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15626960 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 746355100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Free-flowing, ACS reagent, anhydrous,≥97%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-85-7
Fórmula molecular Cl2Zn
Peso molecular (g/mol) 136.28
Número MDL MFCD00011295
Clave InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
Nombre IUPAC diclorocinc
SMILES Cl[Zn]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc chloride
Punto de fusión 287°C to 304°C
Color Blanco
pH 5 (at 20°C)
Forma física Solid
Cantidad 100 g
Fórmula lineal ZnCl2
Número UN UN2331
Información de solubilidad 851g/L
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.3g/mol
Porcentaje de pureza ≥97%
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Presión de vapor 1mmHg (428°C)
Densidad 2.93g/cm3