Learn More
Cloruro de cinc, sol. 0,7 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485747
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
15485747 500 mL 500 ml
15475747 100 mL 100 ml
2 options
Código de producto. 15485747
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32962.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de cinc se utiliza muy a menudo como ácido de Lewis de fuerza moderada. En la investigación bioquímica se utiliza como fuente de iones de cinc. También se utiliza solo o con fenoles para preservar las traviesas del ferrocarril, hacer ignífuga la madera, y con cloruro de amonio como flujo para soldar y el grabado de metales. El cloruro de cinc se utiliza en la síntesis de los ferrocenilarenos. Se utiliza para la generación in situ de reactivos de organocincato mediante la reacción con compuestos Grignard y también para catalizar la clorometilación de resinas para la síntesis de fase sólida de los péptidos.
Solubilidad
Soluble en agua (4320 mg/ml a 25 °C), etanol (ligeramente), acetona (ligeramente), éter y glicerol.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible a la humedad. Almacenar bajo gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-85-7
Fórmula molecular Cl2Zn
Peso molecular (g/mol) 136.28
Número MDL MFCD00011295
Clave InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
Nombre IUPAC diclorocinc
SMILES Cl[Zn]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc chloride
Cantidad 500 mL
Fórmula lineal ZnCl2
Número UN UN1993
Información de solubilidad Soluble in water (4320mg/ml at 25°C),ethanol (slightly),acetone (slightly),ether,and glycerol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.29
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.7M soln. in THF
Densidad 0.948