Learn More
Zinc Carbonate Basic, purum p.a., ≥58% Zn basis (KT), Honeywell™
Código de producto. p-7120909 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15617580 250 g Poly Bottle 250 g
15607580 1 kg Poly Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15617580 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 96466250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Purum p.a.,≥58% Zn basis (KT)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5263-02-5
Fórmula molecular C2H6O12Zn5
Peso molecular (g/mol) 548.96
Número MDL MFCD00011519
Clave InChI UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
Nombre IUPAC pentazinc(2+) hexahydroxide dicarbonate
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc carbonate basic
Color Blanco
pH 9.5 (at 50g/L 20°C)
Cantidad 250 g
Fórmula lineal [ZnCO3]2 · [Zn(OH)2]3
Número UN NONH for all modes of transport
Porcentaje de pureza ≥58% Zn basis (KT)
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder
Densidad 3.5g/cm3