Learn More
Zinc bromide, Puriss., anhydrous, ≥98%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15660570 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 Kg
5 Kg
500 g
paquete de 4
15660570 4 x 5 kg paquete de 4
15630570 100 g 100 g
15670570 500 g 500 g
15640570 1 kg 1 Kg
15680570 5 kg 5 Kg
15650570 25 kg 25 Kg
6 options
Código de producto. 15660570
Marca: Honeywell-Fluka 021284X5KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., anhydrous,≥98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7699-45-8
Fórmula molecular Br2Zn
Peso molecular (g/mol) 225.188
Número MDL MFCD00011294
Clave InChI VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
Nombre IUPAC cinc; dibromuro
SMILES [Zn+2].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Bromide
Cantidad 4 x 5 kg
Fórmula lineal ZnBr2
Número UN UN3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.2
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado puriss.