Learn More
Zinc bromide, Puriss., anhydrous, ≥98%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15640570 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 Kg
5 Kg
500 g
paquete de 4
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15640570
Brand: Honeywell-Fluka 021281KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Puriss., anhydrous,≥98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7699-45-8
Fórmula molecular Br2Zn
Peso molecular (g/mol) 225.188
Número MDL MFCD00011294
Clave InChI VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
Nombre IUPAC cinc; dibromuro
SMILES [Zn+2].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Zinc Bromide
Forma física Anhydrous
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal ZnBr2
Número UN 3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.2g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado puriss.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.