Learn More
Acetato de cinc dihidrato, 97 %, especificado de acuerdo con los requisitos de USP, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc acetate dihydrate |
| Punto de fusión | 237.0°C |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.0 to 102% (Complexometry) |
| Fórmula lineal | (CH3CO2)2Zn·2H2O |
| Índice Merck | 15,10327 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.5 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.