Learn More
Cinc, +98%, polvo (estable según la clase 4 de clasificación de la ONU), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10645082 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 KG
100 g
2.50 Kg
25 Kg
10645082 2.5 kg 2.50 Kg
10139232 100 g 100 g
10276490 1 kg 1 Kg
10658124 10 kg 10 KG
15224674 25 kg 25 Kg
5 options
Código de producto. 10645082
Marca: Thermo Scientific Acros 198340025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-66-6 , 1314-13-2
Fórmula molecular Zn
Peso molecular (g/mol) 65.38
Número MDL MFCD00011291
Clave InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nombre IUPAC cinc
SMILES [Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc
Color Gris
Punto de fusión 419.0°C
Punto de ebullición 906.0°C
Densidad 7.1400g/mL
Cantidad 2.5 kg
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Formulario Polvo muy fino
Fórmula lineal Zn
Fieser 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.38
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc dust (stabilized)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.