Learn More
2-Metoxietóxido de zinc, 5 % p/v en 2-metoxietanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059075
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
Código de producto. 11314948
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043903.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 129918-15-6 | C6H16O4Zn | 217.57 g/mol
Zinc 2-methoxyethoxide is used as catalyst component in oxirane polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129918-15-6
Fórmula molecular C6H16O4Zn
Peso molecular (g/mol) 217.57
Número MDL MFCD00156529
Clave InChI SZCCOQAZCQRATH-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc 2-methoxyethoxide
Color Amarillo
Densidad 0.96 g/mL
Punto de ebullición 124°C
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Fórmula lineal Zn(OCH2CH2OCH3)2
Cantidad 25 mL
Número UN UN1188
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in methoxyethanol and pyridine. Miscible with alcohols,ketones,esters and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.56
Forma física Líquido