missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zileuton, MedChemExpress

Código de producto. 16406406
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16406406 100 mg 100 miligramos
16482117 50 mg 50 miligramos
16425978 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16406406 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14164

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Zileuton is a potent and selective inhibitor of 5-lipoxygenase with antiasthmatic properties.

Zileuton is a potent and selective inhibitor of 5-lipoxygenase with antiasthmatic properties.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Zileuton
Forma física Solid
CAS 111406-87-2
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H12N2O2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo A 64077 Abbott 64077
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (423.21 mM)
SMILES CC(N(O)C(N)=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Peso molecular (g/mol) 236.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.29
Porcentaje de pureza 99.58%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.