Learn More
Zileuton, MedChemExpress
Código de producto. p-200097980
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16482117 50 mg 50 miligramos
16425978 10 mg 10 miligramos
16406406 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 16482117
Marca: Medchem Express HY14164
MedChemExpress Zileuton is a potent and selective inhibitor of 5-lipoxygenase with antiasthmatic properties.
Zileuton is a potent and selective inhibitor of 5-lipoxygenase with antiasthmatic properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zileuton
Forma física Solid
CAS 111406-87-2
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H12N2O2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo A 64077 Abbott 64077
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (423.21 mM)
SMILES CC(N(O)C(N)=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Peso molecular (g/mol) 236.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.29
Porcentaje de pureza 99.58%