Learn More
Solución de carbolfucsina Ziehl, Chem-Lab
Descripción
Inicialmente, la carbolfucsina tiñe cada célula. Cuando la solución de tinción se combina con alcohol ácido (normalmente ácido clorhídrico en etanol o alcohol isopropilo), la tinción se elimina de las bacterias no acidorresistentes, ya que no tienen una capa lipídica cerosa que resista a la descolonización. A continuación, se puede aplicar una tinción de contraste de azul de metileno, que recogen las bacterias no acidorresistentes. Cuando se observa bajo el microscopio, las bacterias acidorresistentes se muestran de color rojo, mientras que otras bacterias se muestran de color azul.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 0°C |
| Punto de ebullición | 100°C |
| CAS | 632-99-5, 108-95-2, 64-17-5, 7732-18-5 |
| Concentración | Fuchsine, Phenol and Ethanol in Water |
| Información de solubilidad | Soluble in water |
| Olor | Weak |
| Densidad | 0.97g/mL |
| Color | Red |
| pH | ±7 |
| Cantidad | 1 L |
| Mostrar más |