Learn More
Solución de carbolfucsina Ziehl, Chem-Lab
Descrizione
Inicialmente, la carbolfucsina tiñe cada célula. Cuando la solución de tinción se combina con alcohol ácido (normalmente ácido clorhídrico en etanol o alcohol isopropilo), la tinción se elimina de las bacterias no acidorresistentes, ya que no tienen una capa lipídica cerosa que resista a la descolonización. A continuación, se puede aplicar una tinción de contraste de azul de metileno, que recogen las bacterias no acidorresistentes. Cuando se observa bajo el microscopio, las bacterias acidorresistentes se muestran de color rojo, mientras que otras bacterias se muestran de color azul.
Specifica
Specifica
| Punto de fusión | 0°C |
| Punto de ebullición | 100°C |
| CAS | 632-99-5, 108-95-2, 64-17-5, 7732-18-5 |
| Concentración | Fuchsine, Phenol and Ethanol in Water |
| Información de solubilidad | Soluble in water |
| Olor | Weak |
| Densidad | 0.97g/mL |
| Color | Red |
| pH | ±7 |
| Cantidad | 1 L |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.